Descripción
- No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
- Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
- Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CEU |
| Tipo de conexión | RS232, USB C |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | Balanza analítica CEU |
| Tiempo de estabilización | ≤1,5 s |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 0,2 A |