Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Verificado |
| Capacidad | 620 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 1 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 seg. |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Mostrar más |