Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Descripción:
Verificado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Verificado |
| Capacidad | 8200 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 100 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Mostrar más |