Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca:  Sartorius BCA423I-1CEU
3021.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16625673
  • 3180.00€ / cada uno
Descripción
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado CE
Verificado
Tecnología táctil gráfica intuitiva
Vidrio, PBT, Acero inoxidable
≤1,0 seg.
0.2 A
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
420 g
1 mg
Balanza electrónica de precisión
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application components
    • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:54
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:54
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:06
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:06
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:08
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:08
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:23
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:23
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
      • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:15
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:15
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
      SDS
      Documentos
      Documentos
      Brochures
      Product Guides
      Certificados
      Ver productos accesorios
      Promociones
      Promociones
      Título del producto
      Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification > 420 g; 1 mg; verificación