Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Código de producto. p-7192773
Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Calibración:
Interna
Unit Size:
cada uno
31 product options available for selection
| Product Code. | Capacidad | Legibilidad | Legal for Trade | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16602454 | 1200 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16692444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16682444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16666243 | 2200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16672454 | 2200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16662454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16652454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16616253 | 3200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16686243 | 3200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16605673 | 4200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16656253 | 4200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16685673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16655673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16625683 | 6200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16695673 | 6200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16645693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16615693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16672444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16662444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16622454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16612454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16615653
Supplier
Sartorius
Supplier No.
BCA223I1S
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Con calibración interna |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 1 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 seg. |
| Tipo | Balance |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Amperaje | 0.2 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Clase I |
| Calibración | Interna |
| Show More Show Less |