Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca: Sartorius BCA223-1S
2052.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.30000kg
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE, CSA para Canadá | |
Sin calibración interna | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, Acero inoxidable | |
≤1,0 seg. | |
0.2 A |
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB | |
220 g | |
1 mg | |
Balanza electrónica de precisión | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |