Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Código de producto. 16655693
Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibración:
Interna
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Legal for Trade | unitSize | Calibración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16602454 | 1200 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16692444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16682444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16666243 | 2200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16672454 | 2200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16662454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16652454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16616253 | 3200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16686243 | 3200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16605673 | 4200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16656253 | 4200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16685673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16655673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16625683 | 6200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16695673 | 6200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16645693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16615693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16672444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16662444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16622454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16612454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16655693
Marca: Sartorius BCA8221S
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Sin calibración interna |
| Capacidad | 820 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 10 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balance |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Amperaje | 0.2 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Clase II |
| Mostrar más Mostrar menos |