Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Código de producto. 16615673
Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibración:
Interna
31 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Legal for Trade | unitSize | Calibración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Clase I | cada uno | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16602454 | 1200 g | 1 mg | Clase I | cada uno | Interna |
| 16692444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16682444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16666243 | 2200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16672454 | 2200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16662454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16652454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16616253 | 3200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16686243 | 3200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16605673 | 4200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16656253 | 4200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16685673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16655673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16625683 | 6200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | Interna |
| 16695673 | 6200 g | 10 mg | Clase II | cada uno | - |
| 16645693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16615693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16672444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16662444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
| 16622454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | Interna |
| 16612454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | cada uno | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16615673
Proveedor
Sartorius
N.º de proveedor
BCA4231S
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
2237.25 EUR hasta el 2026-06-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28268" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28268" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Sin calibración interna |
| Capacidad | 420 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 1 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 seg. |
| Tipo | Balance |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Amperaje | 0.2 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Clase I |
| Mostrar más Mostrar menos |