Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16602454 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Calibración:
Interna
Tamaño de la unidad:
cada uno
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Legal for Trade Calibración unitSize
16602454 1200 g 1 mg Clase I Interna cada uno
16615653 220 g 1 mg Clase I Interna cada uno
16676243 220 g 1 mg Clase I - cada uno
16635663 320 g 1 mg Clase I Interna cada uno
16605663 320 g 1 mg Clase I - cada uno
16645673 420 g 1 mg Clase I Interna cada uno
16615673 420 g 1 mg Clase I - cada uno
16665683 620 g 1 mg Clase I Interna cada uno
16635683 620 g 1 mg Clase I - cada uno
16685693 820 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16655693 820 g 10 mg Clase II - cada uno
16692444 1200 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16682444 1200 g 10 mg Clase II - cada uno
16666243 2200 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16672454 2200 g 10 mg Clase II - cada uno
16662454 2200 g 100 mg Clase III Interna cada uno
16652454 2200 g 100 mg Clase III - cada uno
16616253 3200 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16686243 3200 g 10 mg Clase II - cada uno
16605673 4200 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16656253 4200 g 10 mg Clase II - cada uno
16685673 5200 g 100 mg Clase III Interna cada uno
16655673 5200 g 100 mg Clase III - cada uno
16625683 6200 g 10 mg Clase II Interna cada uno
16695673 6200 g 10 mg Clase II - cada uno
16645693 8200 g 100 mg Clase III Interna cada uno
16615693 8200 g 100 mg Clase III - cada uno
16672444 10,200 g 100 mg Clase III Interna cada uno
16662444 10,200 g 100 mg Clase III - cada uno
16622454 12,200 g 100 mg Clase III Interna cada uno
16612454 12,200 g 100 mg Clase III - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 16602454 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCA1203I1S
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE, CSA para Canadá
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Con calibración interna
Capacidad 1200 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 1 mg
Material Vidrio, PBT, Acero inoxidable
Modelo Balanza electrónica de precisión
Tiempo de estabilización ≤1,0 seg.
Tipo Balance
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase I
Calibración Interna