Learn More
Sartorius Balanzas analíticas Entris™ II Advanced con verificación específica del país
Código de producto. 16635653 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
320 g
Descripción:
Verificado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16635653
Marca: Sartorius BCA224I1CEU
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Verificado
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 0,1 mg
Material Vidrio, PBT, acero inoxidable
Modelo Balanza analítica electrónica
Tiempo de estabilización ≤1,5 s
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz