Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16632454 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
320 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibración:
Interna
Código de producto. Capacidad unitSize Calibración
16632454 120 g cada uno -
16605693 60 g cada uno Interna
16675683 60 g cada uno -
16642454 120 g cada uno Interna
16655653 220 g cada uno Interna
16625653 220 g cada uno -
16646253 320 g cada uno Interna
7 options
Código de producto. 16632454
Marca: Sartorius BCA1241S
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE, CSA para Canadá
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Sin calibración interna
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 0,1 mg
Material Vidrio, PBT, acero inoxidable
Modelo Balanza analítica electrónica
Tiempo de estabilización ≤1,5 s
Tipo Balance
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I