Learn More
Entasobulin, MedChemExpress
Código de producto. 16489717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489717 5 mg 5 miligramos
16487188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16777
MedChemExpress Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entasobulin
CAS 501921-61-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H18ClN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (352.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1=CC(C=CC=N2)=C2C=C1)=O)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CC5=CC=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 439.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.89
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death