missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eniporide hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16474068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16474068 10 mg 10 miligramos
16496767 5 mg 5 miligramos
16430427 50 mg 50 miligramos
16412946 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16474068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106150B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eniporide hydrochloride (EMD-96785 hydrochloride) is a potent Na+/H+ exchange inhibitor.

Eniporide hydrochloride (EMD-96785 hydrochloride) is a potent Na+/H+ exchange inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eniporide hydrochloride
CAS 211813-86-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17ClN4O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo EMD-96785 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (11.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CS(=O)(C1=C(N2C=CC=C2)C=C(C)C(C(NC(N)=N)=O)=C1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 356.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.83
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.