Learn More
Brady™ Etiquetas de sustitución grabadas para M610 y M611
Código de producto. p-7250983
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Dimensions (LxW):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 300
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17827934 Blanco 35 x 18 mm cada uno
17838014 Blanco 48 x 19 mm paquete de 300
17808014 Negro 45 x 15 mm paquete de 300
17828014 Negro 48 x 19 mm paquete de 300
17848014 Plata 35 x 18 mm cada uno
17888084 Plata 48 x 19 mm paquete de 300
17878084 Rojo 45 x 15 mm paquete de 300
17897854 Amarillo 35 x 18 mm cada uno
17848054 Amarillo 45 x 15 mm paquete de 300
17817934 Amarillo 48 x 19 mm paquete de 300
17898084 Negro 35 x 18 mm cada uno
11 options
Código de producto. 17827934
Marca: Brady™ 312036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de sustitución de placas grabadas para M611 y M610
  • Etiquetas de sustitución de placas grabadas para la impresora portátil M610.
  • Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
  • Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic, Foam-backed
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Engraved Plate Labels
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M610, M611, BMP61
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 1 Label
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.0256 in.
Grosor (métrico) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 35 x 18 mm
Longitud (imperial) 1.38 in.
Anchura (imperial) 0.71 in.
Anchura (métrico) 18 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 18 mm
Alternate Part Number M6-07-7593-WT