missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Engeletin, MedChemExpress

Código de producto. 16453866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453866 25 mg 25 miligramos
16489076 100 mg 100 miligramos
16461408 5 mg 5 miligramos
16454837 50 mg 50 miligramos
16418988 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453866

Marca: Medchem Express HYN0436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.

Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Engeletin
CAS 572-31-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O10
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.21 mM)
SMILES OC1=CC(O)=C(C([C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 434.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.39
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.