missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENG, Mouse anti-Human, Biotin, Clone: 2H6F11, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB15392.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| ENG | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide). | |
| CD105/END/FLJ41744/HHT1/ORW/ORW1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 2H6F11 | |
| Flow Cytometry (20 uL/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| endoglin | |
| ENG | |
| Recombinant protein corresponding to human ENG. | |
| RUO | |
| 2022 | |
| Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido