missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Enfortumab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17738633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17738633 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17738633 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA542011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Enfortumab vedotin is an antibody-pharmaceutical conjugate used in the treatment of patients with advanced, treatment-resistant urothelial cancers. It is comprised of a fully human monoclonal antibody targeted against Nectin-4 and a microtubule-disrupting chemotherapeutic agent, monomethyl auristatin E (MMAE), joined by a protease-cleavable link. It is similar to brentuximab vedotin, another antibody conjugated with MMAE that targets CD-30 instead of Nectin-4. The clinical development of enfortumab vedotin was the result of a collaboration between Astellas Pharma and Seattle Genetics and it was first approved for use in the United States in December 2019 under the brand name PadcevTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Enfortumab
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen AGS-22C3; AGS-22CE; AGS-22M; AGS-22M6E; AGSM6
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human PVRL4.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.