Learn More
Endoxifen Z-isomer hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16427608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16427608 10 mg 10 miligramos
16460078 5 mg 5 miligramos
16441749 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16427608
Marca: Medchem Express HY18719A
MedChemExpress Endoxifen Z-isomer hydrochloride is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Endoxifen Z-isomer hydrochloride is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endoxifen Z-isomer hydrochloride
CAS 1032008-74-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClNO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl.[Z]
Peso molecular (g/mol) 409.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.95
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death