Learn More
Endothelin 1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203985 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839753 20 μL 20 microlitros
16829753 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839753
Marca: Proteintech 121911AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is proteolytically processed to release a secreted peptide termed endothelin 1. This peptide is a potent vasoconstrictor and is produced by vascular endothelial cells. Endothelin 1 also can affect the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno Endothelin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EDN1
N.º de referencia del gen P05305
Alias de gen EDN1, endothelin 1, ET 1 Big endothelin 1, ET1, HDLCQ7, PPET1, Preproendothelin 1
Símbolos de los genes EDN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Endothelin 1 Fusion Protein Ag2847
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1906
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG