missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endothelin 1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16829753 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16829753 150 μL 150 microlitros
16839753 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16829753 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 121911AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is proteolytically processed to release a secreted peptide termed endothelin 1. This peptide is a potent vasoconstrictor and is produced by vascular endothelial cells. Endothelin 1 also can affect the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno Endothelin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EDN1
N.º de referencia del gen P05305
Alias de gen EDN1, endothelin 1, ET 1 Big endothelin 1, ET1, HDLCQ7, PPET1, Preproendothelin 1
Símbolos de los genes EDN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Endothelin 1 Fusion Protein Ag2847
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1906
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.