Learn More
R&D Systems™ Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18731934
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
1 paquete
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 18731934
Marca: R&D Systems™ DET100
Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Endothelin-1 in cell culture supernates (75 ul), serum (75 ul), edta plasma (75 ul), heparin plasma (75 ul), urine (75 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0.39 - 25pg/mL
Sensibilidad del ensayo 0.207pg/mL
Conjugado HRP
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Tipo de producto ELISA Kit
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine
Especificidad Synthetic and Natural Endothelin-1
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Especies diana Multi-species
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (75uL),Serum (75uL),EDTA Plasma (75uL),Heparin Plasma (75uL),Urine (75uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo ARCND3, EDN1, endothelin 1, endothelin-1, ET1, HDLCQ7, PPET1, Preproendothelin-1, QME