Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para endotelina 1 (ET-1) de humano
Código de producto. 17855117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17855117 10 x 96 pruebas paquete de 10
1 options
Código de producto. 17855117
Marca: Invitrogen™ EIAET1X10
Includes
Placa(s) prerecubierta(s), patrón, anticuerpo de detector conjugado con peroxidasa, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Kit de ELISA tipo sándwich
The Endothelin-1 (ET-1) Multispecies ELISA quantitates Endothelin-1 in human, bovine, procine, dog, rat, and mouse serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Endothelin-1. Principle of the method The Endothelin-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The protein encoded by this gene is proteolytically processed to release a secreted peptide termed endothelin 1. This peptide is a potent vasoconstrictor and is produced by vascular endothelial cells. Endothelin 1 also can affect the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05305
Intervalo del ensayo 0,781-100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0.579 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para endotelina 1 (ET-1)
ensayo Multiplex Assay on the Luminex Platform
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 10 x 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1906
Símbolo de gen EDN1
CV interensayo 3,7%
CV intraensayo 3,3%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Extraction Solution
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Señalización de células
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 2.5 μL, Urine 50 μL
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min