Learn More
Lonza™ SingleQuots™ Endothelial Cell Growth Medium-2MV
Código de producto. 11645500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
11645500 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 11645500
Marca: Lonza™ CC4147
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Developed for the enhanced growth of lung microvascular cells. Lonza™ SingleQuots™ Endothelial Cell Growth Medium-2MV features a special formulation that is optimized to grow human coronary and iliac artery endothelial cells. Guaranteed to perform when used with Clonetics™ primary cells.
Choose this endothelial cell growth media for an easy cultivation of primary endothelial cells. The SingleQuots™ EGM™-2MV kit is supplied with growth factors, cytokines and supplements, and does not include the basal medium.
  • For coronary and iliac artery, human microvascular endothelial cells
  • Contains 5% FBS and VEGF for rapid proliferation
  • Does not contain Bovine Brain Extract (BBE)
  • Final serum concentration is increased to 5%
Informations sur la commande
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Growth Medium
Sin aditivos No Bovine Brain Extract (BBE), No Basal Medium
Para utilizar con (aplicación) Cultivation of coronary and iliac artery, human microvascular endothelial cells
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento Contains:
  • hEGF
  • Hydrocortisone
  • GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B)
  • FBS (Fetal Bovine Serum) 25ml
  • VEGF
  • hFGF-B
  • R3-IGF-1
  • Ascorbic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.