Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endotal
Código de producto. p-7082251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
20 miligramos
15453629 100 mg 100 miligramos
15443629 20mg 20 miligramos
2 options
Código de producto. 15453629
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60948.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Un inhibidor moderadamente potente de la proteína fosfatasa 2A
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145-73-3
Fórmula molecular C8H10O5
Sinónimo Ácido 7-oxabiciclo[2.2.1]heptano-2,3-dicarboxílico
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor moderadamente potente de la proteína fosfatasa 2A
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,20g/mol
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O
Nombre IUPAC disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol) 230.13