missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Antibody (SPM255), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11461MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beschreibung
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Monoclonal antibody specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Fish, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig, Bovine, Fish, Monkey | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| SPM255 | |
| Flow Cytometry | |
| basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1 | |
| Murine EHS laminin preparation | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology | |
| 3339 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur