Learn More
Endoglin/CD105 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D5E8, Proteintech
Código de producto. 16889485 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889485 20 μL 20 microlitros
16879485 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889485
Marca: Proteintech 670751IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Endoglin/CD105 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Endoglin/CD105. This antibody recognizes human antigen. The Endoglin/CD105 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Endoglin/CD105
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D5E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2022
Especies diana Human
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.