missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (SN6), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-65601MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| Endoglin/CD105 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| SN6 | |
| Flow Cytometry | |
| CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1 | |
| Partially purified cell membrane antigens from fresh leukemia cells. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 2022 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido