Learn More
Invitrogen™ ENDOG Monoclonal Antibody (7F2G10)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12897782
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
12897782 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 12897782
Marca: Invitrogen™ MA515759
Mouse Monoclonal Antibody
A suggested positive control is HepG2 cell lysate.
The protein encoded by this gene is a nuclear encoded endonuclease that is localized in the mitochondrion. The encoded protein is widely distributed among animals and cleaves DNA at GC tracts. This protein is capable of generating the RNA primers required by DNA polymerase gamma to initiate replication of mitochondrial DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno ENDOG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7F2G10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica ENDOG
N.º de referencia del gen Q14249
Alias de gen endo G; Endog; endonuclease G; endonuclease G, mitochondrial; mitochondrial endonuclease G
Símbolos de los genes ENDOG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 51 - 140 of human EndoG.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2021, 362100
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1