missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Endocan Monoclonal Antibody (C7), Invitrogen™

Código de producto. p-7240865
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17664296 20 μL 20 microlitros
17654296 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17664296

Marca: Invitrogen™ MA543842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endothelial cell-specific molecule 1 is a protein that in humans is encoded by the ESM1 gene. This gene encodes a secreted protein which is mainly expressed in the endothelial cells in human lung and kidney tissues. The expression of this gene is regulated by cytokines, suggesting that it may play a role in endothelium-dependent pathological disorders. The transcript contains multiple polyadenylation and mRNA instability signals. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endocan
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica ESM1
N.º de referencia del gen Q9NQ30
Alias de gen 0610042H23Rik; AV004503; endocan; endothelial cell specific molecule 1; endothelial cell-specific molecule 1; ESM1; ESM-1; ESM-1 secretory protein; IGFBP-rp6; PG25; pineal specific PG25 protein
Símbolos de los genes ESM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Trp20-Arg184 (Accession Q9NQ30), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.