Learn More
Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Código de producto. p-7250186 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17813802 9 50 pares
17873602 8,5 50 pares
17833602 7,5 50 pares
17893692 8 50 pares
17803702 7 50 pares
17833692 5,5 50 pares
17863642 6.5 50 pares
17893682 6 50 pares
8 options
Código de producto. 17813802
Marca: Ansell 340105090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polyisoprene and neoprene surgical gloves blend comfort and durability when using as an outer glove during double gloving.
  • ASTM D6978, ASTM F739 certified
  • HYBRID Technology blend of polyisoprene and neoprene offers the best of both materials, combining durability with latex-like comfort
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene, Neopreno
Palm Thickness (English) 7.48 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.48 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.19 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-340105
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 306 mm