Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Textured Surgical Gloves
Código de producto. p-7250184 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17803772 6 50 pares
17813582 5,5 50 pares
17853572 8,5 50 pares
17833772 9 50 pares
17823762 7,5 50 pares
17863762 7 50 pares
17873582 8 50 pares
17863632 6.5 50 pares
8 options
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17803772
Marca: Ansell 330101060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex, powder-free surgical glove with a textured finish for easy instrument handling and grip.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish on fingers and palm ensures high grip under dry and damp conditions
  • Ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Thickness optimizes tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in surgical or chemotherapy procedures
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 9.65 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.27 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.21 ±0.02 mm
Modelo ENCORE-330101
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 302 mm