Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Textured Surgical Gloves
Código de producto. 17873582 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño unitSize
17873582 8 50 pares
17803772 6 50 pares
17813582 5,5 50 pares
17853572 8,5 50 pares
17833772 9 50 pares
17823762 7,5 50 pares
17863762 7 50 pares
17863632 6.5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Artikelnummer. 17873582 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330101080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex, powder-free surgical glove with a textured finish for easy instrument handling and grip.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish on fingers and palm ensures high grip under dry and damp conditions
  • Ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Thickness optimizes tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in surgical or chemotherapy procedures
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 9.65 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.27 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.21 ±0.02 mm
Modelo ENCORE-330101
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 302 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.