Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Ortho Surgical Gloves
Código de producto. 17883612 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17883612 6 50 pares
17833622 7 50 pares
17833752 6.5 50 pares
17883752 8 50 pares
17813732 7,5 50 pares
17813662 8,5 50 pares
17833662 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Code produit. 17883612 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330106060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex surgical gloves with extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in rigorous surgical procedures
Spécification
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 12.8 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 12.01 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 12.01 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.31 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-330106
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 301 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.