Descripción
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
- Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- For use in rigorous surgical procedures
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Brown |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 12.8 ±1.18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0.03 mm |
| Mostrar más |