Learn More
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
- Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- For use in rigorous surgical procedures
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Brown |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 12.8 ±1.18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0.03 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?