Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Ortho Surgical Gloves
Código de producto. 17813732 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17813732 7,5 50 pares
17833622 7 50 pares
17883612 6 50 pares
17833752 6.5 50 pares
17883752 8 50 pares
17813662 8,5 50 pares
17833662 9 50 pares
7 options
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17813732
Marca: Ansell 330106075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex surgical gloves with extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in rigorous surgical procedures
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 12.8 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 12.01 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 12.01 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.31 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-330106
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 301 mm