Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
- Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.02 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering