Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves
Código de producto. 17803612 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17803612 8,5 50 pares
17873792 7 50 pares
17883802 7,5 50 pares
17853612 9 50 pares
17803812 8 50 pares
17813702 6 50 pares
17853692 6.5 50 pares
17893632 5,5 50 pares
8 options
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17803612
Marca: Ansell 330100085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Powder-free, latex surgical gloves with a comfortable fit and feel for reduced hand muscle effort during surgery.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0.02 mm
Modelo ENCORE-330100
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm