missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ENC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15534432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15534432 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15534432 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MSVSVHENRK SRASSGSINI YLFHKSSYAD SVLTHLNLLR QQRLFTDVLL Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

The ectoderm-neural cortex-1 (ENC-1) protein is an early and highly specific marker of neural induction in vertebrates. It is a kelch family related protein that functions as an actin-binding protein and has been suggested to be involved in the organization of the actin cytoskeleton during neural fate specification and development of the nervous system. ENC-1 has also been shown to be required for adipocyte differentiation when cytoskeletal reorganization and cell shape change from fibroblastic preadipocytes to spherical adipocytes occur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ENC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ENC1
N.º de referencia del gen O14682
Alias de gen CCL28; ectodermal-neural cortex (with BTB-like domain); ectodermal-neural cortex 1; ectodermal-neural cortex 1 (with BTB domain); ectodermal-neural cortex 1 (with BTB-like domain); Ectoderm-neural cortex protein 1; Enc1; ENC-1; FLJ39259; kelch-like 35; kelch-like 37; kelch-like family member 37; kelch-like protein 37; KLHL35; KLHL37; NRPB; Nuclear matrix protein NRP/B; nuclear restrict protein in brain; nuclear restricted protein, BTB domain-like (brain); p53-induced gene 10 protein; PIG10; si:dkey-35i22.1; TP53I10; tumor protein p53 inducible protein 10
Símbolos de los genes ENC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ENC1 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.