Learn More
Enasidenib mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16453607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453607 50 mg 50 miligramos
16457588 10 mg 10 miligramos
16437516 100 mg 100 miligramos
16410068 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16453607
Marca: Medchem Express HY18690A
MedChemExpress Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
Specifications
Nombre del producto químico o material Enasidenib mesylate
CAS 1650550-25-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21F6N7O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo AG-221 mesylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.60 mM)
SMILES CS(=O)(O)=O.CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 569.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.48
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death