Learn More
Invitrogen™ Human ENA-78/CXCL5 ELISA Kit
Código de producto. 17115419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17115419 5 × 96 pruebas cada uno
15474963 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17115419
Marca: Invitrogen™ EHCXCL5X5
ELISA
The Human ENA-78/CXCL5 (ENA-78) ELISA quantitates Hu ENA-78 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ENA-78. Principle of the method The Human BTC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL5 es miembro de la subfamilia de quimiocinas CXC. El ADNc codifica una proteína precursora de 114 aminoácidos que, cuando se escinde, genera un péptido señal de 36 aminoácidos y una proteína madura de 78 aminoácidos que contiene una secuencia de 12 aminoácidos que se encuentra antes del motivo CXC. La CXCL5 es producida por varias células epiteliales humanas y se une a los mismos receptores que la IL8 y la NAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P42830
Intervalo del ensayo De 24,69 pg/ml a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/ml
Intervalo de calibración De 10 pg/ml a 18 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -7, -8, -9, -10, -12, -13, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6374
Símbolo de gen ENA-78,SCYB5
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ENA-78, SCYB5
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min