missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EMX2 Monoclonal Antibody (4D8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15508762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15508762 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15508762

Marca: Invitrogen™ MA518821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: HSPHPLFASQ QRDPSTFYPW LIHRYRYLGH RFQGNDTSPE SFLLHNALAR KPKRIRTAFS PSQLLRLEHA FEKNHYVVGA ERKQLAHSLS LTETQVKV.

This gene encodes a homeobox-containing transcription factor that is the homolog to the 'empty spiracles' gene in Drosophila. Research on this gene in humans has focused on its expression in three tissues: dorsal telencephalon, olfactory neuroepithelium, and urogenetial system. It is expressed in the dorsal telencephalon during development in a low rostral-lateral to high caudal-medial gradient and is proposed to pattern the neocortex into defined functional areas. It is also expressed in embryonic and adult olfactory neuroepithelia where it complexes with eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) and possibly regulates mRNA transport or translation. In the developing urogenital system, it is expressed in epithelial tissues and is negatively regulated by HOXA10. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMX2
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica EMX2
N.º de referencia del gen Q04743
Alias de gen empty spiracles homeobox 2; empty spiracles homolog 2; Empty spiracles-like protein 2; Emx2; Emx-2; Homeobox protein EMX2; Pdo; RGD1564797
Símbolos de los genes EMX2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EMX2 (NP_004089, 103 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2018
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.