Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle
Código de producto. p-7083403
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 10 a 50 ml
De 100 a 250 ml
De 2000 a 5000 ml
De 500 a 1000 ml
Vataje:
60 W
150 W
300 W
800 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11582674
Marca: Cole-Parmer™ 3610405
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
  • Diseñada para aceptar una amplia variedad de matraces y tamaños de embudo para una mayor flexibilidad.
  • La pantalla de acero inoxidable cubre el elemento calefactor para protegerlo riesgos de descarga debidos a derrames o rotura de matraces
  • La abertura inferior admite matraces de fondo redondo y en forma de pera y embudos de 60° de varios diámetros
  • Capacidad de entre 10 ml y 5 l
  • El elemento calentador en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
  • Carcasa exterior «fría al tacto»
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
  • Pantalla con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad
  • Soporte para varillas de soporte de 1,3 cm
  • Varillas de soporte no incluida
Especificaciones
Capacidad 10 to 50 mL (0.3 to 1.7 oz.)
Capacidad (métrico) De 10 a 50 ml
Para utilizar con Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60°
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 175 x 127 mm
Tensión 230 V
Material de revestimiento Pantalla de acero inoxidable
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Vataje 60 W
Peso con embalaje (métrico) 0,78kg
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 0.3 to 1.7 oz.
Frecuencia 50/60 Hz