Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabina
Código de producto. p-7139366 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15781789
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143491-57-0
Fórmula molecular C8H10FN3O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: muy soluble en metanol, muy poco soluble en acetonitrilo
Índice Merck 153622
Punto de fusión De 136 °C a 140 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 247,24