Learn More
Buerkle™ Dispositivo de vaciado para tomamuestras de zona
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Incluye:
3 embudos
Embudo de vaciado independiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ahorre un tiempo valioso
- Reduce la contaminación
- Los embudos individuales pueden ajustarse a las diferentes distancias de los ejes de las cámaras de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de vaciado |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Incluye | 3 embudos |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores de zona |
| Longitud (métrico) | 100 cm |