Learn More
Empagliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16431519
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431519 1 g 1 g
16479077 5 mg 5 miligramos
16431776 500 mg 500 miligramos
16426498 10 mg 10 miligramos
16412597 50 mg 50 miligramos
16401186 200 mg 200 miligramos
16486756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16431519 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15409
MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClO7
Cantidad 1 g
Sinónimo BI 10773
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Peso molecular (g/mol) 450.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.91
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism