missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Empagliflozin, MedChemExpress

Código de producto. 16426498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426498 10 mg 10 miligramos
16479077 5 mg 5 miligramos
16431776 500 mg 500 miligramos
16431519 1 g 1 g
16412597 50 mg 50 miligramos
16401186 200 mg 200 miligramos
16486756 100 mg 100 miligramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426498

Marca: Medchem Express HY15409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.

Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClO7
Cantidad 10 mg
Sinónimo BI 10773
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Peso molecular (g/mol) 450.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.91
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.