Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emodina, 95 %, téc.
Código de producto. p-125250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386980 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10704421 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
2 options
Código de producto. 10386980
Marca: Thermo Scientific Chemicals 117751000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-82-1
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.23
Número MDL MFCD00001207
Clave InChI RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
Nombre IUPAC 1,3,8-trihidroxi-6-metilantraceno-9,10-diona
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emodin
Nombre de nota tech., 95%
Punto de fusión 253.0°C
Color Naranja rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 08, 520
Índice Merck 15, 3618
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.23
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Emodin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.