missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emodepside, MedChemExpress

Código de producto. 16406117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16406117 5 mg 5 miligramos
16443388 10 mg 10 miligramos
16429916 50 mg 50 miligramos
16414626 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16406117

Marca: Medchem Express HY101476

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.

Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Emodepside
Forma física Solid
CAS 155030-63-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C60H90N6O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Bay 44-4400
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (107.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=C(N2CCOCC2)C=C1)C(N(C)[C@H](CC(C)C)C(O[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C3=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](O3)CC4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 1119.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1119.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.