missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMMPRIN/CD147 Antibody (Centocor patent anti-CD147) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177816 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177816

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328146JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Centocor patent anti-CD147
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Especie del huésped Human
Inmunógeno EMMPRIN/ CD147
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.